Principaux documents
154458
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
211-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
Application
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable