Principaux documents
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
Synonyme(s) :
3-(Boc-amino)benzoic acid
10 G
316.00 CHF
316.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
316.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Beilstein:
5813611
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
316.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
195 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable