Principaux documents
151289
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Densité
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter