Principaux documents
15127
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ile-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-isoleucine
1 G
587.00 CHF
587.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
587.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Beilstein:
5262192
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
587.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m1/s1
Clé InChI
QJCNLJWUIOIMMF-HTQZYQBOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable