Principaux documents
14978
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homolys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-7-(Z-amino)heptanoic acid, Nβ-Boc-Nω-Z-L-β-homolysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.46
Beilstein:
8083143
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Boc-β-Homolys(Z)-OH, ≥98.0% (TLC)
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
92-98 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(26)22-16(13-17(23)24)11-7-8-12-21-18(25)27-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-6,9-10,16H,7-8,11-14H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t16-/m0/s1
Clé InChI
MAHOLRAVFZCBFL-INIZCTEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable