Principaux documents
14976
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(3R,4R)-4-Benzyloxy-3-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-O-benzyl-L-β-homothreonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.38
Beilstein:
8428223
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
Clé InChI
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable