Principaux documents
149705
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-p-tolunitrile
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup