Principaux documents
147451
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate
Synonyme(s) :
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.25 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: arsenic
reagent type: catalyst
Pf
211-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate is commonly used as a reagent in titration.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Potentiometric titration of perchlorate with tetraphenylarsonium chloride and a perchlorate ion specific electrode
Baczuk RJ, et al.
Analytical Chemistry, 40(4), 685-689 (1968)