146110
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
99%
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenol-6-sulfonyl chloride
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
80-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O3S/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)13(9,11)12/h1-2,10H
Clé InChI
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges