144908
2-Amino-4-methylphenol
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-p-cresol, 2-Hydroxy-5-methylaniline, 3-Amino-4-hydroxytoluene
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
133-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable