Documents
144045
Sigma-Aldrich
Diethyl tetradecanedioate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2C(CH2)12CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
29-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-21-17(19)15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18(20)22-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
XXYWYFSQJPFXBD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.00 °C - closed cup