133892
2,4-Difluorotoluene
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
113-117 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup