132691
3-Chloropropionic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
35-40 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges