Principaux documents
132675
Sigma-Aldrich
3-Bromostyrene
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
pb
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter