Principaux documents
12803
Sigma-Aldrich
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate
technical, ≥90% (NT)
Synonyme(s) :
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonic acid sodium salt, ZPS
100 G
111.00 CHF
111.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
111.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10NNaO3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
111.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90% (NT)
Impuretés
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
Pf
≥320 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
thioether
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup