124664
4-Bromophenylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
4-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
47-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES
Brc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- new fluorene-based alternating polymers[2]
- light-emitting copolymer, poly(N 4,N 4-bis-(4-phenyl)-N 4,N 4′-bis-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-biphenyl-4,4′-diamine-co-1,2-bis(4′-phenyl)-1-(9′′,9′′-dihexyl-3-fluorenyl)ethane) using a Yamamoto coupling reaction[3]
- N-methyl-3,4-bis(4-(N-(1-naphthyl)phenylamino)phenyl)maleimide, a novel non-doped red organic light-emitting diode (OLED) material[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves