12255
1,2-Benzisoxazole
≥95.0%
Produits recommandés
Essai
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.563
pb
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2oncc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
Clé InChI
KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter