Principaux documents
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenteneacetonitrile
90%
About This Item
Formule linéaire :
C5H7CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
pb
124 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
Clé InChI
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains cyclopentylideneacetonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup