Principaux documents
118362
Sigma-Aldrich
cis-1,3-Dimethylcyclohexane
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
583 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
120 °C (lit.)
Densité
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
Clé InChI
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
Description générale
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2.
Application
cis-1,3-Dimethylcyclohexane was used to study the transport and structural phase dynamics exhibited by mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Surface-mediated segregation and transport processes in mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Bishop AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(4), 747-753 (2000)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)