Principaux documents
115614
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
89-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-1-2-7(10(11)12)5(3-6)4-9/h1-3H
Clé InChI
HPWJUEZFOUOUEO-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-2-nitrobenzonitrile has been used in the preparation of a series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines by condensation reaction[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
E F Elslager et al.
Journal of medicinal chemistry, 21(7), 639-643 (1978-07-01)
A series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines was prepared via condensation of 5-chloro-2-nitrobenzonitrile or 5,6-dichloro-2-nitrobenzonitrile with the appropriate aralkyl or alicyclic thiopseudourea, reduction of the resulting 2-nitro-5-[(aralkyl or alicyclic)thio]benzonitrile with stannous chloride to the amine, and cyclization with