Principaux documents
115428
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitroanisole
99%
10 G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Beilstein:
2328599
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
54-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-nitroanisole may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable