115053
4-Nitrophenethyl bromide
98%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
67-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves