113964
2-Bromo-4,6-dinitroaniline
94%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
94%
Forme
solid
Pf
151-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
Clé InChI
KWMDHCLJYMVBNS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable