Principaux documents
110450
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentylethanol
97%
Synonyme(s) :
α-Methylcyclopentanemethanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(C5H9)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
167 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)C1CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Cyclopentylethanol is synthesized from oxazaborolidines and methyllithium[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
144.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Diane M Hinkens et al.
The Journal of organic chemistry, 74(11), 4143-4148 (2009-05-13)
Dicyclohexyl-6-iodohexenylborane efficiently undergoes radical cyclization at room temperature using tri-n-butyltin hydride as a hydrogen donor and without the aide of a radical initiator. Efforts to develop environmentally friendly reagents using hypophosphites as substitutes for tin hydrides in this reaction provided