10927
Boc-N-Me-Aib-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Boc-α-(methylamino)isobutyric acid, Boc-N,2-dimethylalanine, Boc-N-methyl-Aib
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
154-158 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11(6)10(4,5)7(12)13/h1-6H3,(H,12,13)
Clé InChI
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable