106305
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Sodium nitrilotriacetate tribasic monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na.H2O/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2