N0253
Nitrilotriacetic acid trisodium salt
Sigma Grade, ≥98%
Synonyme(s) :
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Sigma Grade
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
DZCAZXAJPZCSCU-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Avertissement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
662.0 °F
Point d'éclair (°C)
350 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges