Documents
102598
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzidine
97%
Synonyme(s) :
o-Dianisidine
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H3(OCH3)NH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro Beilstein :
1879884
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
137-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid