Principaux documents
AC5428452747
Accela ChemBio Inc.
3-(Methoxymethoxy)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-(methoxymethoxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-8-4-2-3-6/h2,4-5H2,1H3
Clé InChI
MUVWMUZOKVFLMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028246&attname=GoodsCode
Pictogrammes
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY028246.pdf