Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule
Products
Produktkategorie
columns (8)
Marke
Supelco (6)
Agentur
Säulentyp
ID (mm)
Länge (m)
Anwendung
d
f
(µm)
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
25358
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24154
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24217-U
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
1.80 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24157
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
3.00 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24205-U
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
28463-U
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, d
f
1.00 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
25320-U
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
25381
VOCOL
®
Kapillar-GC-Säule,
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm