Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Upconversion Nanoparticles
Products
Marke
Sigma-Aldrich (16)
Qualitätsstufe
Produkte filtern
Showing 1-16 of 16
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
926620
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
:Yb,Er@NaYF
4
, Oil soluble core-shell, fluorescence λ
ex
980, green light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926590
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Tm@NaYF
4
, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
980, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926558
Upconversion Nanoparticles,
NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, PEG-NH2 modified core-shell ucnps,980 excitation, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926604
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
980 nm, green light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926612
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
,Yb,Nd, Oil soluble core shell upconversion nanoparticle, 808 excited, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926515
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, fluorescence λ
ex
980 nm, green light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926671
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF4,Yb,Nd, 808 excited, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926639
Upconversion Nanoparticles,
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4, Oil soluble core shell, 980 excitation, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926663
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, 808 excited, green
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926574
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
808 nm, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926655
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
-Yb,Tm@NaYF4, 980 excitation, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926647
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926523
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
Yb, Nd, PEG-NH
2
modified core-shell, fluorescence λ
ex
808 nm, blue light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926531
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-NH
2
modified core-shell, 808 excitation, green light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926566
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, PEG-NH
2
modified core-shell, 980 excitation, green light
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
926582
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, 808 excitation, green light