Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Trypsin-EDTA-Lösung
Products
Marke
Sigma-Aldrich (4)
Biologische Quelle
pH-Wert
Physikalische Form
Produktreihe
Gewebe
Qualitätsstufe
Sterilität
Sterilisationsmethode
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
T4049
Trypsin-EDTA-Lösung,
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T3924
Trypsin-EDTA-Lösung,
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T4174
Trypsin-EDTA-Lösung,
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T4299
Trypsin-EDTA-Lösung,
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium