Merck
TAPS sodium salt ≥99% (titration)
TAPS sodium salt
TAPS sodium salt ≥99% (titration)
Synonym(e):
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16NNaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
Products
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
pH-Wert
Physikalische Form
pK-Wert
Reinheit
Qualitätsstufe