Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Screw cap, solid top with aluminum liner
Products
Produktkategorie
caps (4)
Marke
Supelco (3)
Verschlusstyp
Farbe
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
27142
Screw cap, solid top with aluminum liner,
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27092-U
Screw cap, solid top with aluminum liner,
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 2 mL vial (standard opening), thread for 8-425
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27153
Screw cap, solid top with aluminum liner,
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27164
Screw cap, solid top with aluminum liner,
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial