Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Replacement NMR needle with cone tip for eVol
®
electronic syringe
Products
Produktkategorie
needles (4)
Hersteller
Länge (cm)
AD (mm)
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z687790
Replacement NMR needle with cone tip for eVol
®
electronic syringe,
for 500 μL, N25/500, L × O.D. 11.5 cm × 0.63 mm, gauge size 23
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z687782
Replacement NMR needle with cone tip for eVol
®
electronic syringe,
for 50 μL, L × O.D. 18.0 cm × 0.63 mm, gauge size 23
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z687766
Replacement NMR needle with cone tip for eVol
®
electronic syringe,
for 5 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.5 mm, gauge size 25
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z687774
Replacement NMR needle with cone tip for eVol
®
electronic syringe,
for 50 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.5 mm, gauge size 25