Merck
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Opticap® XL Capsule inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 5, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), pore size 1.0/0.2/0.1 μm
Polysep II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Opticap® XL Capsule inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 5, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), pore size 1.0/0.2/0.1 μm
Products
Produktkategorie
Marke
Produktreihe
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
Agentur
Länge (cm)
Länge (in)
Qualitätsstufe
Hydrophobie
Gehäusematerial
Membranmaterial
Trägermaterial
Porengröße (µm)