Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
PbS core-type quantum dots
Lineare Formel:
PbS
CAS-Nummer:
1314-87-0
Products
Produktkategorie
quantum dots (6)
Marke
Sigma-Aldrich (6)
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
900733
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
900 nm, 10 mg/mL in toluene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
900735
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1100 nm, 10 mg/mL in toluene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
900728
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1500 nm, 10 mg/mL in toluene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
900738
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
900734
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
900727
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1600 nm, 10 mg/mL in toluene