Olmesartanmedoxomil für die Systemeignung
Synonym(e):
Olmesartanmedoxomil
Empirische Formel (Hill-System):
C29H30N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.59
Products
Formelmasse
Gen-Alias
Hersteller
Format
Anwendung