Merck
Neocuproin -hydrochlorid Monohydrat for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Neocuproin -hydrochlorid Monohydrat
Neocuproin -hydrochlorid Monohydrat for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Synonym(e):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin -hydrochlorid
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.73
Products
Produktkategorie
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe