Merck
Wasserblau for microscopy (Bot., Hist.), indicator (pH 9.4-14.0)
Wasserblau
Wasserblau for microscopy (Bot., Hist.), indicator (pH 9.4-14.0)
Synonym(e):
Anilinblau wasserlöslich, Baumwollblau, Methylblau, Poirriers Blau, Säureblau 93
Empirische Formel (Hill-System):
C37H27N3Na2O9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
799.80
EG-Nummer:
Products
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Anwendung
Showing 1-3 of 3