Methotrexat
Synonym(e):
Methotrexat, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methyl-folsäure, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutaminsäure, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44
Products
Marke
Biologische Quelle
Formelmasse
Gen-Alias
Hersteller
Physikalische Form
Agentur
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
API-Familie
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-4 of 4