Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde
Products
Produktkategorie
septa (3)
Höhe (mm)
AD (mm)
Verschlusstyp
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
SU860101
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde,
PTFE/silicone septum (white PTFE/tranparent blue silicone), septum thickness 1.3 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SU860102
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde,
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SU860103
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde,
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone), septum thickness 1.5 mm, pkg of 100 ea