Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Kern FCB series bench scale
Products
Produktkategorie
balances (6)
Hersteller
Wägebereich (g)
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z742912
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 30K1, weighing capacity 30000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742911
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 12K1, weighing capacity 12000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742907
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 3K0.1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742913
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 24K2, weighing capacity 24000 g, accuracy: 2.0 g, precision: ±6.0 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742909
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 6K0.5, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.5 g, precision: ±1.5 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742908
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 8K0.1, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g