Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Kern EW-N series toploader balances
Products
Produktkategorie
balances (8)
Hersteller
Durchmesser (mm)
Wägebereich (g)
Auflösung (g)
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z742779
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 2200-2NM+YKA-03, weighing capacity 2200 g, resolution: ±0.01 g, linearity: 0.01 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742784
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 6200-2NM+YKA-03, weighing capacity 6200 g, resolution: ±0.03 g, linearity: 0.01 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742774
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 620-3NM+YKA-03, weighing capacity 620 g, resolution: ±0.003 g, linearity: 0.001 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742786
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 12000-1NM+YKA-03, weighing capacity 12000 g, resolution: ±0.2 g, linearity: 0.1 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742770
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 220-3NM+YKA-03, weighing capacity 220 g, resolution: ±0.002 g, linearity: 0.002 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742777
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 820-2NM+YKA-03, weighing capacity 820 g, resolution: ±0.01 g, linearity: 0.01 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742772
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 420-3NM+YKA-03, weighing capacity 420 g, resolution: ±0.003 g, linearity: 0.001 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742781
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 4200-2NM+YKA-03, weighing capacity 4200 g, resolution: ±0.02 g, linearity: 0.01 g