Produkte
Warenkorb
0
CH
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Anmelden
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Glutathion-Peroxidase aus Rindererythrocyten
Synonym(e):
GSH-Px, Glutathione:hydrogen-peroxide oxido-reductase
CAS-Nummer:
9013-66-5
EG-Nummer:
232-749-6
Products
Marke
Sigma-Aldrich (1)
Biologische Quelle
Physikalische Form
Gewebe
Chemische Zusammensetzung
Qualitätsstufe
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
G6137
Glutathion-Peroxidase aus Rindererythrocyten,
lyophilized powder, ≥300 units/mg protein
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Wählen Sie bis zu 4 Produkte für den Vergleich
Vergleichen
Alle löschen
An unknown error has occured.
Français - FR
Deutsch - DE
English - EN
Italiano - IT
Weitere Informationen