Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
DL-α-Hydroxy-
β,β
-dimethyl-γ-butyrolacton
Synonym(e):
β,β
-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolacton, DL-Pantolacton, Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3
H
)-furanon
Empirische Formel (Hill-System):
C
6
H
10
O
3
CAS-Nummer:
79-50-5
Molekulargewicht:
130.14
EG-Nummer:
201-210-7
Products
Produktkategorie
building blocks (1)
Marke
Sigma-Aldrich (1)
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Special Grade
Purum (1)
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
55201
DL-α-Hydroxy-
β,β
-dimethyl-γ-butyrolacton,
purum, ≥97.0% (T)