Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Block for MultiTherm
™
shaker
Products
Hersteller
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-13 of 13
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z755834
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 35 x 1.5 mL tubes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755796
Block for MultiTherm
™
shaker,
96x 0.2 mL or 1 x PCR plate
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755842
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 35 x 2.0 mL tubes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755826
Block for MultiTherm
™
shaker,
15 x 0.5 mL and 20 x 1.5 mL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755869
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 12 x 15 mL tubes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755877
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 6 x 50 mL tubes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755885
Block for MultiTherm
™
shaker,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742458
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds24 x 2 mL HPLC/autosampler vials
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742461
Block for MultiTherm
™
shaker,
multipurpose chamber for water, liquid, or beads
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755818
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 54 x 0.5 mL tubes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742456
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 1 x deep well mircoplate, max. height 54 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z755850
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 24 x 12 mm tubes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742455
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds for 12 x 5 x tubes