Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
3-Nitropropionsäure
Synonym(e):
3-Nitropropionic acid
Lineare Formel:
O
2
N(CH
2
)
2
CO
2
H
CAS-Nummer:
504-88-1
Molekulargewicht:
119.08
EG-Nummer:
208-003-0
Products
Produktkategorie
bioactive small molecules (2)
Marke
Sigma-Aldrich (3)
Biologische Quelle
Farbe
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
N5636
3-Nitropropionsäure,
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
164603
3-Nitropropionsäure,
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
N22908
3-Nitropropionsäure,
97%