![1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/240/647/45dde155-39bc-4c1c-b636-cf53f3106917/640/45dde155-39bc-4c1c-b636-cf53f3106917.png)
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
![1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/240/647/45dde155-39bc-4c1c-b636-cf53f3106917/640/45dde155-39bc-4c1c-b636-cf53f3106917.png)
Synonym(e):
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.27
Products
Produktkategorie
Marke
Siedepunkt (°C)
Formelmasse
Reinheit
Qualitätsstufe
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Monomertyp