Produktbezeichnung
N-Adipoylglycin analytical standard
Produktnummer
53603
Produktmarke
sial
CAS-Nummer
66060-81-9
Molekulargewicht
203.19
Test
Spezifikation
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 95.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS